Tisk…
2-Dimethylaminoethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DMAE
B23616.AK B23616.AU
B23616.AKEA 1020 CZK
B23616.AK B23616.AU
2-Dimethylaminoethanol ≥99%
2-Dimethylaminoethanol
Purity: 99+% CAS No.: 108-01-0 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Ammonia-like Melting Point: -60° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 1209235 Merck Reference: 14,2843 UN No.: 2051 MDL No.: MFCD00002846
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89.14
Bod varu: 134…136 °C
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0.886
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002846
CAS číslo: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02863