Tisk…
2-Dimethylaminoethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DMAE
116180010 116182500 116180250 116180051
ACRO116180010EA 2080 CZK
ACRO116180010 ACRO116182500 ACRO116180250 ACRO116180051
2-Dimethylaminoethanol 99%
2-Dimethylaminoethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89.14
Bod varu: 139 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.888 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002846
CAS číslo: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02863
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.885 to 0.889
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test