Tisk…
2-Diethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, N,N-Diethylethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
471321-100ML 471321-18L 471321-2L 471321-500ML
SIAL471321-100MLEA 1310 CZK
SIAL471321-100ML SIAL471321-18L SIAL471321-2L SIAL471321-500ML
2-Diethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Diethylaminoethanol
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117.19
Bod varu: 162
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.8921 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002850
CAS číslo: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03139