Tisk…

2-Diethylaminoethanol 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, N,N-Diethylethanolamine

114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 1140 CZK
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-Diethylaminoethanol 99%
2-Diethylaminoethanol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 161 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002850
CAS číslo: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03139

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR