Tisk…
N,N,N'-Trimethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
127124-25G 127124-5G
SIAL127124-25GEA 6450 CZK
SIAL127124-25G SIAL127124-5G
N,N,N'-Trimethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 116 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,783 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014874
CAS číslo: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3,II