Tisk…
N,N,N'-Trimethylethylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
366910050 366910250 366911000
ACRO366910050EA 2940 CZK
ACRO366910050 ACRO366910250 ACRO366911000
N,N,N'-Trimethylethylenediamine 97%
N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Bod varu: 116…118 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014874
CAS číslo: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %