Tisk…
N,N-Dimethylethylendiamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D158003-100G D158003-25G
SIALD158003-100GEA 2680 CZK
SIALD158003-100G SIALD158003-25G
N,N-Dimethylethylendiamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylendiamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Bod varu: ∼106 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008175
CAS číslo: 108-00-9
EINECS: 203-541-2