N,N-Dimethylethylendiamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
39030-100ML
39030-500ML
SIAL39030-100MLEA
2520
CZK
SIAL39030-100ML
SIAL39030-500ML
N,N-Dimethylethylendiamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylendiamine
Vzorec:
C₄H₁₂N₂ Bod varu: ∼106 °C (1013 hPa) Bod tání: –70 °C Hustota: 0,804 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008175 CAS číslo: 108-00-9 EINECS: 203-541-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...