Tisk…
N,N-Dimethylethylendiamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20182.18 B20182.22 B20182.30
B20182.18EA 1360 CZK
B20182.18 B20182.22 B20182.30
N,N-Dimethylethylendiamine 97%
N,N-Dimethylethylendiamine
Purity: 97% CAS No.: 108-00-9 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -70° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 605279 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008175
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Bod varu: 107 °C
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0,810
Bod vzplanutí: 12 °C (53 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008175
CAS číslo: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ADR: 3,II