Tisk…
Tripropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
143979-18L 143979-25ML 143979-2L 143979-500ML
SIAL143979-18LEA 11820 CZK
SIAL143979-18L SIAL143979-25ML SIAL143979-2L SIAL143979-500ML
Tripropylamine, Sigma-Aldrich®
Tripropylamine
Vzorec: C₉H₂₁N
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009363
CAS číslo: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3,III