Tripropylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10285.K2
A10285.AK
A10285.K2EA
3170
CZK
A10285.K2
A10285.AK
Tripropylamine 98%
Tripropylamine
Purity: 98%
CAS No.: 102-69-2
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Amine-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 156°
UN No.: 2260
MDL No.: MFCD00009363
Vzorec:
C₉H₂₁N Bod varu: 156 °C Bod tání: –93 °C Hustota: 0,755 Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009363 CAS číslo: 102-69-2 EINECS: 203-047-7 UN: 2260 ADR: 3,III |