Tisk…
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
256226-25ML 256226-5ML
SIAL256226-25MLEA 1970 CZK
SIAL256226-25ML SIAL256226-5ML
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyloctylamine
Vzorec: C₁₀H₂₃N
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,765 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009558
CAS číslo: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8,II