Tisk…
N,N-Dimethyloctylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
225290250 225295000 225290025
ACRO225290250EA 2060 CZK
ACRO225290250 ACRO225295000 ACRO225290025
N,N-Dimethyloctylamine 97%
N,N-Dimethyloctylamine
Vzorec: C₁₀H₂₃N
Bod varu: 195 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,765 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009558
CAS číslo: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %