N,N-Dimethylhexylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
314740050
314740250
ACRO314740050EA
2090
CZK
ACRO314740050
ACRO314740250
N,N-Dimethylhexylamine 99%
N,N-Dimethylhexylamine
Vzorec:
C₈H₁₉N Bod varu: 146…150 °C (760 mmHg) Hustota: 0,744 g/cm³ Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009522 CAS číslo: 4385-04-0 EINECS: 224-491-8 UN: 2734 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4126 to 1.4146 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |