N,N-Dimethyldodecylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N,n-dimethyldodecylamine, Dodecyldimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
284386-1L
284386-250ML
SIAL284386-1LEA
17160
CZK
SIAL284386-1L
SIAL284386-250ML
N,N-Dimethyldodecylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyldodecylamine
Vzorec:
C₁₄H₃₁N MW: 213,41 g/mol Bod varu: 265 °C (1013 hPa) Bod tání: –20 °C Hustota: 0,787 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008970 CAS číslo: 112-18-5 EINECS: 203-943-8 UN: 2735 ADR: 8,II |