Tisk…

N,N-Dimethyldodecylamine 95% pract.

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: N,n-dimethyldodecylamine, Dodecyldimethylamine

408290010 408292500
ACRO408290010EA 24530 CZK
ACRO408290010 ACRO408292500
N,N-Dimethyldodecylamine 95% pract.
N,N-Dimethyldodecylamine
Vzorec: C₁₄H₃₁N
MW: 213,41 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,787 g/cm³
Bod vzplanutí: 118 °C
MDL Number: MFCD00008970
CAS číslo: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
UN: 2735
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear to slightly hazy Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Dodecyl)
Color scale ≤30 APHA
Titration ≥94 % (Tertiary amine)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR