Tisk…
Triethanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
90278-100ML 90278-500ML
SIAL90278-100MLEA 3320 CZK
SIAL90278-100ML SIAL90278-500ML
Triethanolamin, Sigma-Aldrich®
Triethanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Bod varu: 335,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21,6 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 179 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002855
CAS číslo: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM