Tisk…
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal for GC derivatisation, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ quality level = MQ100
394963-10X1ML 394963-5ML
394963-10X1MLEA 5820 CZK
394963-10X1ML 394963-5ML
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal for GC derivatisation, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Bod varu: 102…103 °C (720 mmHg) (lit.)
Hustota: 0,897 g/mL (25 °C) (lit.)
Bod vzplanutí: 5 °C
MDL Number: MFCD00008482
CAS číslo: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ad50eb626c60abf02c1fc2f85995b921dba2ff&vid=bd422af330319dfcfd6b69c9a73c4bfd805d104c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
APPEARANCE COLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
GAS LIQUID CA. 95%