N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
140732-100ML
140732-25ML
140732-500ML
SIAL140732-100MLEA
3610
CZK
SIAL140732-100ML
SIAL140732-25ML
SIAL140732-500ML
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec:
C₅H₁₃NO₂ Bod varu: 102 °C (1013 hPa) Hustota: 0,893 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 6 °C |
MDL Number:
MFCD00008482 CAS číslo: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 |