Tisk…
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ca. 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 7360 CZK
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ca. 97%
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
MDL Number: MFCD00008482
CAS číslo: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)