N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00431.06
L00431.14
L00431.06EA
3470
CZK
L00431.06
L00431.14
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal tech. 90%, technická kvalita
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Purity: 90%
CAS No.: 36805-97-7
Molecular Formula: C11H25NO2
Formula Weight: 203.33
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 75-77°/12mm
Beilstein Reference: 969629
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015002
Vzorec:
C₁₁H₂₅NO₂ Bod varu: 75…77 °C (12 mmHg) Hustota: 0,850 Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015002 CAS číslo: 36805-97-7 EINECS: 253-222-7 UN: 1993 ADR: 3,III |