Tisk…
2-Iodoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
176850-25G 176850-5G
SIAL176850-25GEA 2530 CZK
SIAL176850-25G SIAL176850-5G
2-Iodoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Iodoethanol
Vzorec: C₂H₅IO
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,202 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002830
CAS číslo: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
UN: 2810
ADR: 6.1,I