Kyselina jodoctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
I4386-100G
I4386-10G
I4386-25G
SIALI4386-100GEA
8300
CZK
SIALI4386-100G
SIALI4386-10G
SIALI4386-25G
Kyselina jodoctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina jodoctová
Vzorec:
C₂H₃IO₂ MW: 185.95 Bod varu: 262 Bod tání: 80…82 °C Hustota: 2.2694 Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00002685 CAS číslo: 64-69-7 EINECS: 200-590-1 UN: 2923 ADR: 8 II Merck Index: 13,05047 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...