Tisk…
Kyselina jodoctová 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 2680 CZK
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Kyselina jodoctová 97%
Kyselina jodoctová
Vzorec: C₂H₃IO₂
MW: 185,95 g/mol
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…83 °C
Hustota: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002685
CAS číslo: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %