Iodoacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ300
I6125-25G
I6125-100G
I6125-10G
I6125-1KG
I6125-5G
SIALI6125-25GEA
6220
CZK
SIALI6125-25G
SIALI6125-100G
SIALI6125-10G
SIALI6125-1KG
SIALI6125-5G
Iodoacetamide, Sigma-Aldrich®
Iodoacetamide
Vzorec:
ICH₂CONH₂ Bod varu: 266 °C (1013 hPa) Bod tání: 91…94 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008028 CAS číslo: 144-48-9 EINECS: 205-630-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |