Tisk…
Iodoacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ300
I1149-100G I1149-25G I1149-5G
SIALI1149-100GEA 45940 CZK
SIALI1149-100G SIALI1149-25G SIALI1149-5G
Iodoacetamide, Sigma-Aldrich®
Iodoacetamide
Vzorec: ICH₂CONH₂
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008028
CAS číslo: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III