Tisk…
Iodoacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100
8.04744.0025EA 1930 CZK
8.04744.0025 8.04744.0100
Iodoacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Iodoacetamide
Vzorec: ICH₂CONH₂
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008028
CAS číslo: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2