Tisk…
Iodoacetamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Iodoacetamide
122270050 122270250 122271000 122275000
ACRO122270050EA 1160 CZK
ACRO122270050 ACRO122270250 ACRO122271000 ACRO122275000
Iodoacetamide 98%
Iodoacetamide
Vzorec: ICH₂CONH₂
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: >90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008028
CAS číslo: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex I)