Tisk…
jodmetan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8507-100ML I8507-1L I8507-500ML I8507-5ML
SIALI8507-100MLEA 4370 CZK
SIALI8507-100ML SIALI8507-1L SIALI8507-500ML SIALI8507-5ML
jodmetan, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
MW: 141,94 g/mol
Bod varu: 42,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001073
CAS číslo: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161