Tisk…
jodmetan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
289566-100G 289566-500G
SIAL289566-100GEA 5550 CZK
SIAL289566-100G SIAL289566-500G
jodmetan, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
Bod varu: 42,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001073
CAS číslo: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161