Tisk…
jodetan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
I7780-100G I7780-500G I7780-5G
SIALI7780-100GEA 2390 CZK
SIALI7780-100G SIALI7780-500G SIALI7780-5G
jodetan, Sigma-Aldrich®
jodetan
Vzorec: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001091
CAS číslo: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03846