Tisk…
2-Jódpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isopropyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
148938-100G 148938-500G 148938-5G
SIAL148938-100GEA 1740 CZK
SIAL148938-100G SIAL148938-500G SIAL148938-5G
2-Jódpropan, Sigma-Aldrich®
2-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2,8 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001071
CAS číslo: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234