Tisk…
2-Iodobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244325-100G 244325-5G
SIAL244325-100GEA 2870 CZK
SIAL244325-100G SIAL244325-5G
2-Iodobutane, Sigma-Aldrich®
2-Iodobutane
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Bod varu: 119 °C (1013 hPa)
Bod tání: –104 °C
Hustota: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001072
CAS číslo: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01573