Tisk…
1-Iodooctane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Octyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
238295-100G 238295-25G
SIAL238295-100GEA 4450 CZK
SIAL238295-100G SIAL238295-25G
1-Iodooctane, Sigma-Aldrich®
1-Iodooctane
Vzorec: C₈H₁₇I
MW: 240,13 g/mol
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001105
CAS číslo: 629-27-6
EINECS: 211-084-5