Tisk…
1-Iodododecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Dodecyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
238260-100G 238260-25G
SIAL238260-100GEA 4940 CZK
SIAL238260-100G SIAL238260-25G
1-Iodododecane, Sigma-Aldrich®
1-Iodododecane
Vzorec: C₁₂H₂₅I
MW: 296,24 g/mol
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,2015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001088
CAS číslo: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1