Tisk…
1-Jódbutan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
167304-100G 167304-500G 167304-5G
SIAL167304-100GEA 1530 CZK
SIAL167304-100G SIAL167304-500G SIAL167304-5G
1-Jódbutan, Sigma-Aldrich®
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –103 °C
Hustota: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001098
CAS číslo: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01572