Tisk…
1,5-Diiodopentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
252131-100G 252131-25G
SIAL252131-100GEA 6030 CZK
SIAL252131-100G SIAL252131-25G
1,5-Diiodopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Diiodopentane
Vzorec: C₅H₁₀I₂
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 2,195 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001101
CAS číslo: 628-77-3
EINECS: 211-054-1