Tisk…
1,4-Diiodobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetramethylene diiodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
D122602-100G D122602-25G
SIALD122602-100GEA 11090 CZK
SIALD122602-100G SIALD122602-25G
1,4-Diiodobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diiodobutane
Vzorec: C₄H₈I₂
MW: 309,92 g/mol
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5,8 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001099
CAS číslo: 628-21-7
EINECS: 211-032-1