Tisk…

1,2-Diiodoethane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

D122807-100G D122807-25G
SIALD122807-100GEA 9510 CZK
SIALD122807-100G SIALD122807-25G
1,2-Diiodoethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodoethane
Vzorec: C₂H₄I₂
MW: 281.86
Bod varu: 206
Bod tání: 80…82 °C
Hustota: 2.132 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001093
CAS číslo: 624-73-7
EINECS: 210-859-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR