Tisk…
Silver trifluoromethanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 3060 CZK
8.14325.0005 8.14325.0025
Silver trifluoromethanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CAgF₃O₃S
MW: 256,94 g/mol
Bod tání: 356 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013226
CAS číslo: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol