Silver trifluoromethanesulphonate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
175200100
175200250
175201000
ACRO175200100EA
5040
CZK
ACRO175200100
ACRO175200250
ACRO175201000
Silver trifluoromethanesulphonate 99+%
Silver trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
CAgF₃O₃S MW: 256,94 g/mol Bod tání: 356 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013226 CAS číslo: 2923-28-6 EINECS: 220-882-2 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥99.0 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |