Tisk…
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
358750050 358750250
ACRO358750050EA 2030 CZK
ACRO358750050 ACRO358750250
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃NaO₃S
MW: 172.06
Bod tání: 253…255 °C
MDL Number: MFCD00061607
CAS číslo: 2926-30-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Na)