Tisk…
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
158534-10G 158534-50G 158534-100G
SIAL158534-10GEA 1910 CZK
SIAL158534-10G SIAL158534-50G SIAL158534-100G
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Vzorec: CHF₃O₃S
MW: 150.08
Bod varu: 162
Bod tání: 35
Hustota: 1.69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007514
CAS číslo: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II