Tisk…
Trifluoromethanesulphonic anhydride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triflic anhydride
175060010 175060500 175062500
ACRO175060010EA 1280 CZK
ACRO175060010 ACRO175060500 ACRO175062500
Trifluoromethanesulphonic anhydride 98+%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂F₆O₅S₂
Bod varu: 80 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000408
CAS číslo: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3230 (20°C, 589 nm)
Titration with CHA 98.0 to 101.0 %
Impurity ≤1.0 % CF3SO3H
Distillation range ≥95 % (between 123-133°C)
Pour point < -40°C
Residue ≤10 ug/ml