Tisk…
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209440100 209440500 209442500
ACRO209440100EA 1580 CZK
ACRO209440100 ACRO209440500 ACRO209442500
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₄H₉F₃O₃SSi
Bod varu: 77 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,225 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000406
CAS číslo: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09849
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %