Tisk…
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
312700100 312700500
ACRO312700100EA 2250 CZK
ACRO312700100 ACRO312700500
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Bod varu: 85…86 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000407
CAS číslo: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Titration excess NaOH ≥98.5 %