Tisk…
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
248460-10G 248460-50G
SIAL248460-10GEA 3750 CZK
SIAL248460-10G SIAL248460-50G
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,136 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009913
CAS číslo: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II