Tisk…
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
250700100 250700500
ACRO250700100EA 2630 CZK
ACRO250700100 ACRO250700500
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate 97%
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
MW: 306,42 g/mol
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009913
CAS číslo: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %