Tisk…
VWR®, Čepice s kšiltem
Dodavatel: VWR Collection
113-8908EA 2570 CZK
113-8908 113-8909
VWR®, Čepice s kšiltem
Jednorázové oděvy
Jednorázové čepice s kšiltem jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
  • Bez přírodního kaučukového latexu
  • k dispozici v bílé nebo modré barvě
Hustota: 10 g/m² (čepice), 100 g/m² (kšilt)
Balení: 100 ks/sáček, 10 sáčků/baleni.