Tisk…
Trifluoromethanesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173050050 173050250 173051000
ACRO173050050EA 2710 CZK
ACRO173050050 ACRO173050250 ACRO173051000
Trifluoromethanesulphonyl chloride 99%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CClF₃O₂S
MW: 168.52
Bod varu: 29…32 °C
Hustota: 1.58 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007451
CAS číslo: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %